Merck
R673455
DIMETHYL 2-{[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H27NO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
445.539
Número MDL:
Otras notas