Merck
R666394
1-BENZYL-8-BROMO-7-ISOPENTYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H21BrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
405.298
Número MDL:
Otras notas