Merck
R607657
2-(4-METHYLPHENYL)-N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)-4-QUINOLINECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H23N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
393.493
Número MDL:
Otras notas