Merck
R492485
2-ET-3-METHYL-1-PHENETHYLAMINO-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H22N4
Número de CAS:
Peso molecular:
354.459
Número MDL:
Otras notas