Merck
R475785
3-CHLORO-N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]ETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18Cl4N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
488.204
Número MDL:
Otras notas