Merck
R447803
1-ALLYL-8-BROMO-7-(4-CHLORO-BENZYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H14BrClN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
409.673
Número MDL:
Otras notas