Merck
R430900
CYCLOHEPTYL 4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H30N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
402.495
Número MDL:
Otras notas