Merck
R387584
4-OXO-8-PROPYL-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL 2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}-3-PHENYLPROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C31H31NO6S
Peso molecular:
545.66
Número MDL:
Otras notas