Merck
R386170
(3-(4-ETHOXY-PHENOXY)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YLOXY)-ACETIC ACID BUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H26O7
Número de CAS:
Peso molecular:
426.471
Número MDL:
Otras notas