Merck
R367044
PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (2-OXO-1,2-DIHYDRO-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H10N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.261
Número MDL:
Otras notas