Merck
R365033
3,4-DIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-MORPHOLIN-4-YL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H19Cl3N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
397.689
Número MDL:
Otras notas