Merck
R364878
1-BU-4-HO-2-OXO-1,2-2H-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID (2-CARBAMOYL-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
379.419
Número MDL:
Otras notas