Merck
R156523
3-BROMO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H15BrCl3N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
531.689
Número MDL:
Otras notas