Merck
R123056
N-[2-((2E)-2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]-4-BUTOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H28BrN5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
574.482
Número MDL:
Otras notas