Merck
R110434
METHYL 2-{[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H25NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
387.502
Número MDL:
Otras notas