Documentos
PH008827
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H12O4
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352106
cadena SMILES
OC(C1=C(C=CC=C1)CC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-15-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)