Merck
PH003282
Sigma-Aldrich
2-(Benzylsulfanyl)-5-[(dimethylamino)sulfonyl]benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H17NO4S2
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
cadena SMILES
O=S(C(C=C1)=CC(C(O)=O)=C1SCC2=CC=CC=C2)(N(C)C)=O