P15609
Ethylene glycol monophenyl ether
98%
Sinónimos:
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.8 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?