MP25200201
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Productos recomendados
descripción
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 10 pieces
tamaño
20 mm × 20 mm
grosor
200 μm
tamaño de poro
2.5 μm pore diameter
4.2 μm (interpore distance)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable