Merck
M50206
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyisobutyrate
95%
Sinónimos:
Methyl α-hydroxyisobutyrate, Methyl 2-methyllactate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(OH)COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
1746607
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
Clave InChI
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)