Merck
L478229
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-FURYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H16N4O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
404.535
Número MDL:
Otras notas