Merck
L471321
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIMETHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H24Cl3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
488.867
Número MDL:
Otras notas