Merck
L466352
3-(4-METHYLPHENYL)-2-((3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17F3N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
426.464
Número MDL:
Otras notas