Merck
L437018
(5Z)-5-{[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-(4-METHYLBENZYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H20FN3OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
485.606
Número MDL:
Otras notas