Merck
L428094
(3Z)-5-BROMO-3-(4-OXO-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1-PENTYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H21BrN2O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
453.423
Número MDL:
Otras notas