Merck
L423017
METHYL 2-{3-(4-BUTOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-2-[3-METHOXY-4-(PENTYLOXY)PHENYL]-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL}-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C33H38N2O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
622.743
Número MDL:
Otras notas