Merck
L416827
2-{[2-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-3-(4-METHYLPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
490.648
Número MDL:
Otras notas