Merck
L414387
2-{[4-ALLYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H20N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
400.46
Número MDL:
Otras notas