Merck
L394793
4-BROMO-2-(2-((2-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21BrN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
497.349
Número MDL:
Otras notas