Merck
L343986
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-7-(4-FLUOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H28FN5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
497.577
Número MDL:
Otras notas