Merck
L313971
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H31N5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
513.667
Número MDL:
Otras notas