Merck
L309834
ETHYL 6-AMINO-5-CYANO-4-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-METHYL-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H14Cl2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
353.208
Número MDL:
Otras notas