Merck
L287261
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-{[2-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H28N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
520.674
Número MDL:
Otras notas