Merck
L286699
2-((3-CHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-((4-CHLOROBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H12Cl2N2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
399.385
Número MDL:
Otras notas