Merck
L273449
2-ETHOXY-4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H24N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
432.48
Número MDL:
Otras notas