Merck
L260274
4-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-1-(2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL)PYRIMIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H18BrFN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
401.282
Número MDL:
Otras notas