Merck
L236306
3-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16ClN3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
453.842
Número MDL:
Otras notas