Merck
L211354
[3-AMINO-4-(2-FURYL)-5,6,7,8-TETRAHYDROTHIENO[2,3-B]QUINOLIN-2-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H17FN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
392.455
Número MDL:
Otras notas