Merck
L202290
4-(4-BROMO-5-OXO-3-PENTADECYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL)BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H37BrN2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
529.541
Número MDL:
Otras notas