Merck
L186260
2-AMINO-4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-7-METHYL-5-OXO-6-(2-PHENYLETHYL)-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19Cl2N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
452.344
Número MDL:
Otras notas