Merck
L122009
5-((4-BROMOPHENOXY)METHYL)-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H12BrN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
362.25
Número MDL:
Otras notas