Merck
L113581
N'-BENZYLIDENE-3-(2-((2-CHLOROBENZYL)OXY)PHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19ClN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
430.898
Número MDL:
Otras notas