Documentos clave
GF98626472
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
20m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Sinónimos:
SN175120
Seleccione un Tamaño
1 EA
215,00 €
215,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
215,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
215,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 986-264-72
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)