GF94277010
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 10 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
SU347910
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 942-770-10
Longitud
100 mm
Diámetro
10 mm
color
natural
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable