Key Documents
GF87440159
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
AL609301
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Análisis
99.99%
formulario
sputtering target
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 874-401-59
Diámetro
50.8 mm
grosor
3.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable