GF86895679
Nickel/Iron
rod, 5.0 mm diameter, Ni80%/Fe20%, length 200 mm, temper as drawn
Sinónimos:
NI297920
About This Item
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 868-956-79
Longitud
200 mm
diámetro
5.0 mm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable