Key Documents
GF86879738
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, length 50 mm, 1.3 mm diameter, temper as drawn
Sinónimos:
PT047913
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 868-797-38
Longitud
50 mm
diámetro
1.3 mm