GF81657748
Hastealloy® c-22
rod, Ni59%/Cr22%/Mo13%/Fe 3%/W 3%, length 500 mm, 6.35 mm diameter, temper annealed
Sinónimos:
NE097910
About This Item
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 816-577-48
Longitud
500 mm
diámetro
6.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Hastealloy is a registered trademark of HAYNES INTERNATIONAL, INC.