GF81348532
Praseodymium
rod, 10.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
PR007920
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 813-485-32
resistividad
68 μΩ-cm, 20°C
Longitud
25 mm
diámetro
10.0 mm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
densidad
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable