GF77432047
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.025 mm, L 5 m, condition biaxially oriented
Sinónimos:
PP301025
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 774-320-47
Longitud
5 m
grosor
0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable